Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ One/One Plus UV-Vis
Código de producto. 17465603 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL
Paquete de seguridad y validador - INTL
Paquete de seguridad y validador: EE. UU
Ancho de banda espectral:
1,0 nm
1 nm
Variable: 1,0 nm, 2,0 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Ancho de banda espectral Tamaño de la unidad
17465603 Paquete de seguridad y validador - INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17329263 Espectrofotómetro UV-Vis 1,0 nm cada uno
17339263 Espectrofotómetro UV-Vis Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17890016 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1 nm cada uno
17435603 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1,0 nm cada uno
17445603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL 1,0 nm cada uno
17455603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17465603 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840370800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18363.06€
    16312.50€ / paquete de 1
    Ahorro 2050.56€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.
Seminario web:Identificación de la agregación de proteínas mediante espectroscopía UV-Vis
Esta gama de instrumentos ofrece innovaciones reales que mejoran la facilidad de uso y el rendimiento sin aumentar la complejidad para todos los análisis ordinarios y de investigación.Con la combinación de un software sencillo, instrumental de última generación y una amplia variedad de accesorios, los espectrofotómetros Evolution One y One Plus UV-Vis y son capaces de realizar experimentos como usted quiere para obtener los resultados que necesita.
Ingeniería optimizada que ofrece el rendimiento definitivo:
  • Geometría de doble haz con opciones de ancho de banda espectral fija de 1 nm o variable
  • La tecnología de geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG) hace posible el mejor rendimiento desde microcubetas, muestras sólidas y sondas de fibra óptica (solo Evolution One Plus)
  • Las lámparas flash de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
  • Satisfaga las necesidades de muestreo y medición de productos químicos, ciencias de los materiales o biológicos con una amplia gama de accesorios
Software Insight Pro: fácil de aprender y fácil de usar
  • Reduzca el tiempo de formación:La interfaz de usuario optimizada con software de confirmación define un flujo de trabajo paso a paso claro y es fácil de enseñar y aprender
  • Evite costosos errores de muestreo y medición:Cree flujos de trabajo dedicados para ensayos complejos y transforme los flujos de trabajo de varios pasos en un método simplificado y fácil de seguir adecuado para cualquier nivel de usuario con entorno de usuario personalizado (CUE)
  • Siempre actualizado:tanto si se trata de entradas de usuario o de requisitos de aplicación, así como de nuevas normativas, el software Insight Pro mejora continuamente con actualizaciones rápidas para ofrecer mayores capacidades y eficiencia para las necesidades de su laboratorio
Accesorios para todas las necesidades de muestreo:
  • Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
  • Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 °C a 100 °C
  • La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones
Entornos de control de calidad/normativa:
para utilizar los espectrofotómetros EvolutionOne/One Plus UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes de validación y seguridad Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro UV-Vis Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Kit de filtros de calificación para UV-Vis
Los paquetes farmacéuticos de patrones de la USP/EP Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Conjunto de patrones UV USP y EP
  • Conjunto de patrones visibles USP y EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Evolution One Plus
Ancho de banda espectral Variable: 1,0 nm, 2,0 nm
Tipo Paquete de seguridad y validador - INTL
Incluye Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Validator for Insight Pro A4 Ltr Paper Version, Qualification Filter Kit for UV-Vis
Diseño óptico Microcelda AFBG optimizada; Fibra óptica AFBG optimizada; Materiales AFBG optimizados