Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Evolution™ One/One Plus UV-Vis
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17329263 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Espectrofotómetro UV-Vis
Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL
Paquete de seguridad y validador - INTL
Paquete de seguridad y validador: EE. UU
Ancho de banda espectral:
1,0 nm
1 nm
Variable: 1,0 nm, 2,0 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Ancho de banda espectral Tamaño de la unidad
17329263 Espectrofotómetro UV-Vis 1,0 nm cada uno
17339263 Espectrofotómetro UV-Vis Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17890016 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1 nm cada uno
17435603 Paquete de seguridad y validador: EE. UU 1,0 nm cada uno
17445603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL 1,0 nm cada uno
17465603 Paquete de seguridad y validador - INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
17455603 Paquete USP/EP Standards Pharma – INTL Variable: 1,0 nm, 2,0 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17329263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840341400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11865.00€
    10218.75€ / paquete de 1
    Ahorro 1646.25€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Para la investigación rutinaria y compleja y las aplicaciones avanzadas, incluida la conformidad actual, la serie de espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis combina un hardware fiable y versátil y una amplia gama de accesorios con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.
Seminario web:Identificación de la agregación de proteínas mediante espectroscopía UV-Vis
Esta gama de instrumentos ofrece innovaciones reales que mejoran la facilidad de uso y el rendimiento sin aumentar la complejidad para todos los análisis ordinarios y de investigación.Con la combinación de un software sencillo, instrumental de última generación y una amplia variedad de accesorios, los espectrofotómetros Evolution One y One Plus UV-Vis y son capaces de realizar experimentos como usted quiere para obtener los resultados que necesita.
Ingeniería optimizada que ofrece el rendimiento definitivo:
  • Geometría de doble haz con opciones de ancho de banda espectral fija de 1 nm o variable
  • La tecnología de geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG) hace posible el mejor rendimiento desde microcubetas, muestras sólidas y sondas de fibra óptica (solo Evolution One Plus)
  • Las lámparas flash de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
  • Satisfaga las necesidades de muestreo y medición de productos químicos, ciencias de los materiales o biológicos con una amplia gama de accesorios
Software Insight Pro: fácil de aprender y fácil de usar
  • Reduzca el tiempo de formación:La interfaz de usuario optimizada con software de confirmación define un flujo de trabajo paso a paso claro y es fácil de enseñar y aprender
  • Evite costosos errores de muestreo y medición:Cree flujos de trabajo dedicados para ensayos complejos y transforme los flujos de trabajo de varios pasos en un método simplificado y fácil de seguir adecuado para cualquier nivel de usuario con entorno de usuario personalizado (CUE)
  • Siempre actualizado:tanto si se trata de entradas de usuario o de requisitos de aplicación, así como de nuevas normativas, el software Insight Pro mejora continuamente con actualizaciones rápidas para ofrecer mayores capacidades y eficiencia para las necesidades de su laboratorio
Accesorios para todas las necesidades de muestreo:
  • Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
  • Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 °C a 100 °C
  • La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones
Entornos de control de calidad/normativa:
para utilizar los espectrofotómetros EvolutionOne/One Plus UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes de validación y seguridad Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro UV-Vis Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Kit de filtros de calificación para UV-Vis
Los paquetes farmacéuticos de patrones de la USP/EP Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Conjunto de patrones UV USP y EP
  • Conjunto de patrones visibles USP y EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, suavizado
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in)
Fuente de luz Flash de xenón
Línea de productos Evolution One
Ancho de banda espectral 1,0 nm
Tipo Espectrofotómetro UV-Vis
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm de SBW, 1 horas de calentamiento
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz seleccionados automáticamente, 150 W máximo
Incluye Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer
Vida útil de la lámpara >5 años o más si no se utiliza la señal activa
Ruido
0A: ≤0,00015 A
1 A: ≤0,00025 A
2 A: ≤0,00050 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS<
Diseño óptico Haz doble con muestra y posiciones de cubeta de referencia Czerny-Turner Monochromator
Pruebas de conformidad con la farmacopea Precisión fotométrica (60 mg/l de K2Cr2O7): ±0,010 A
Luz difusa: ≤1 %T a 198 nm: KCI; ≤0,05 % AT a 220 nm: Nal, Kl
Precisión de longitud de onda: Líneas de emisión de ±0,5 nm 541,9, 546,1 nm Hg, intervalo completo de ±0,8 nm
Repetibilidad de longitud de onda: ≤ 0,05 nm, barrido repetitivo de línea de emisión de 546,1 nm Hg
Exactitud fotométrica 1A: ±0,004 A, 2 A: ±0,008 A, medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST
Pantalla fotométrica -0,3 - 4,0 A
Intervalo fotométrico > 3,5 A
Repetibilidad fotométrica 1A: ± 0,0002 A
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % Transmitancia, % Reflectancia, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensidad
Velocidad de barrido
Garantía Instrumento (2 años), lámpara (3 años)
Vataje 150 W máx.
Exactitud de la longitud de onda ±0,5 nm (líneas de mercurio de 541,9, 546,1 nm); ± 0,8 nm (intervalo completo de 190 a 1100 nm)
Intervalo de datos de longitud de onda 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Repetibilidad de longitud de onda ≤0,05 nm (línea de mercurio 546,1 nm, SD de 10 mediciones)
Peso (imperial) 32 lb
Peso (métrico) 14,5 kg
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)