Learn More
Safety First Aid Botiquín de primeros auxilios de catering Evolution Standard, compatible con HSE (1 a 10 personas)
Descripción
- El Kit de Primeros Auxilios de Catering Standard proporciona a los centros de restauración los suministros necesarios para garantizar que cumplen con la HSE, permitiéndoles ofrecer primeros auxilios efectivos siempre que sea necesario.
- El botiquín contiene productos azules de alta calidad que son fáciles de detectar si caen en la comida, asegurando el cumplimiento de la normativa.
- Esto hace que el botiquín de primeros auxilios para catering sea ideal para el uso de catering, personal de cocina y trabajadores de la línea de producción de alimentos.
- Los artículos de primeros auxilios premium se guardan de forma segura en una resistente caja de primeros auxilios Evolution.
- El Botiquín de Primeros Auxilios de Catering Estándar está disponible en los siguientes tamaños:
- Pequeño (1 a 10)
- Medio (11 a 20)
- Grande (21 a 50)
- El soporte EVB02 (vendido por separado) cuenta con un mecanismo de liberación rápida que permite retirarlo de la pared al instante en caso de emergencia.
- El tamaño del kit que necesitas para cumplir con HSE depende de tu evaluación de riesgos.
- Dimensiones: 30 x 25 x 12 cm
- El botiquín de primeros auxilios estándar de catering HSE contiene:
- 1x Folleto de Guía de Primeros Auxilios
- 20x yesos HypaPlast Washproof (azul)
- 2x Apósitos HypaCover para ojos
- 2x Vendajes triangulares HypaBand
- 12x Imperdibles HypaBand
- 6 apósitos HypaCover de primeros auxilios, 12 x 12 cm
- 2 apósitos HypaCover de primeros auxilios, 18 x 18 cm
- 6x Toallitas Húmedas Estériles HypaCover, sin alcohol
- 3 guantes desechables HypaTouch (par)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Botiquín de primeros auxilios |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |