Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de reflectancia especular Evolution™
Código de producto. 11841892 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
30° reflectancia especular
45° reflectancia especular
60° reflectancia especular
8° reflectancia especular
Reflectancia especular de ángulo variable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11841892 60° reflectancia especular 1 PCS
11823684 45° reflectancia especular cada uno
11823664 30° reflectancia especular 1 PCS
11853644 Reflectancia especular de ángulo variable 1 PCS
11833664 8° reflectancia especular 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11841892 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222219500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00€
    1967.97€ / paquete de 1
    Ahorro 172.03€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Consiga un alto rendimiento y precisión para la medición de superficies satinadas o de espejo a ángulos fijos con los accesorios de reflectancia especular Thermo Scientific™ Evolution™.
Mida a 8, 15, 20, 30, 45 y 60 grados o a cualquier ángulo entre 30 y 80 grados con los accesorios de reflectancia especular Thermo Scientific™ Evolution™.
Este conjunto de accesorios es útil para medir el grosor de película y las propiedades de reflectancia de los revestimientos en sustratos metálicos, de vidrio y silicio. El accesorio incluye un espejo de alineación que también se puede utilizar para las mediciones de referencia.
Práctico montaje de muestras horizontal
  • El práctico montaje de muestras horizontal permite una colocación sencilla de las muestras para su medición.
  • La selección de aberturas limita el tamaño de las áreas de luz que llegan a la superficie de la muestra, lo que facilita un muestreo reproducible.
  • Solo es necesario realizar la alineación una vez en lugar de cada vez que se inserta el accesorio.
Versatilidad con polarizadores en SSH
Se puede utilizar junto con una amplia gama de polarizadores, despolarizadores y soportes de filtros
El soporte para muestras sólidas Evolution 200/300 puede alojar varios soportes de portaobjetos, lo que permite que los elementos ópticos se inserten antes o después del accesorio de reflectancia especular de ángulo fijo para comenzar las mediciones.
Software para pruebas de aseguramiento y control de la calidad
Se han diseñado para aplicaciones en las que se requieren pruebas a ángulos específicos
Garantice que se cumplen todos los requisitos pruebas
Especifique una tabla de valores o unos límites mínimos y máximos en todo el espectro y proporcione las tolerancias: el software hará el resto
Los resultados de las pruebas muestran los límites superior e inferior de las pruebas
Confirmación basada en texto de que el material falla o supera los límites especificados
- Obtenga más información en: http://www.thermoscientific.com/en/product/fixed-angle-specular-reflectance-accessories.html#sthash.KEtr1HCr.dpuf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Thermo Scientific Evolution serie 200 y Evolution 350
Incluye 60° reflectancia especular
Tamaño de muestra 4 x 7 mm