Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de reflectancia especular Evolution™
Código de producto. 11823664 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
30° reflectancia especular
45° reflectancia especular
60° reflectancia especular
8° reflectancia especular
Reflectancia especular de ángulo variable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11823664 30° reflectancia especular 1 PCS
11823684 45° reflectancia especular cada uno
11841892 60° reflectancia especular 1 PCS
11853644 Reflectancia especular de ángulo variable 1 PCS
11833664 8° reflectancia especular 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11823664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222233600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00€
    1994.74€ / paquete de 1
    Ahorro 180.26€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Consiga un alto rendimiento y precisión para la medición de superficies satinadas o de espejo a ángulos fijos con los accesorios de reflectancia especular Thermo Scientific™ Evolution™.
Mida a 8, 15, 20, 30, 45 y 60 grados o a cualquier ángulo entre 30 y 80 grados con los accesorios de reflectancia especular Thermo Scientific™ Evolution™.
Este conjunto de accesorios es útil para medir el grosor de película y las propiedades de reflectancia de los revestimientos en sustratos metálicos, de vidrio y silicio. El accesorio incluye un espejo de alineación que también se puede utilizar para las mediciones de referencia.
Práctico montaje de muestras horizontal
  • El práctico montaje de muestras horizontal permite una colocación sencilla de las muestras para su medición.
  • La selección de aberturas limita el tamaño de las áreas de luz que llegan a la superficie de la muestra, lo que facilita un muestreo reproducible.
  • Solo es necesario realizar la alineación una vez en lugar de cada vez que se inserta el accesorio.
Versatilidad con polarizadores en SSH
  • Se puede utilizar junto con una amplia gama de polarizadores, despolarizadores y soportes de filtros
  • El soporte para muestras sólidas Evolution 200/300 puede alojar varios soportes de portaobjetos, lo que permite que los elementos ópticos se inserten antes o después del accesorio de reflectancia especular de ángulo fijo para comenzar las mediciones.
  • Software para pruebas de aseguramiento y control de la calidad
  • Se han diseñado para aplicaciones en las que se requieren pruebas a ángulos específicos
  • Garantice que se cumplen todos los requisitos pruebas
  • Especifique una tabla de valores o unos límites mínimos y máximos en todo el espectro y proporcione las tolerancias: el software hará el resto
  • Los resultados de las pruebas muestran los límites superior e inferior de las pruebas
  • Confirmación basada en texto de que el material falla o supera los límites especificados
  • Obtenga más información en: http://www.thermoscientific.com/en/product/fixed-angle-specular-reflectance-accessories.html#sthash.KEtr1HCr.dpuf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Evolution One/One Plus and Evolution Pro Spectrophotometers
Incluye 30° reflectancia especular
Tamaño de muestra 4 x 7 mm