Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Código de producto. 12200789 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cono para sonda de temperatura
Espectrofotómetros Evolution 200 con software INSIGHT
Espectrofotómetros Evolution de la serie 200 y 300
Tipo:
Buje para sonda de temperatura y sonda
Portaceldas inteligente lineal ocho celdas termostatizado
Sonda de temperatura
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
12200789 Cono para sonda de temperatura Sonda de temperatura cada uno
10688508 Espectrofotómetros Evolution de la serie 200 y 300 Portaceldas inteligente lineal ocho celdas termostatizado cada uno
10429438 Espectrofotómetros Evolution 200 con software INSIGHT Buje para sonda de temperatura y sonda cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12200789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840219500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory
Posicione con precisión hasta ocho muestras con el Thermo Scientific™ Evolution™ Smart Thermostatted Linear 8-Cell Changer Accessory para los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y Thermo Scientific™ Evolution™ 300.  La termostatización, cuando es necesaria, se lleva a cabo con un flujo de agua de un baño de recirculación de agua controlado por la temperatura externa.
Aproveche al máximo las capacidades del espectrofotómetro:
  • Medición automática de hasta 8 muestras
  • Medición automática de estándares para mediciones de aseguramiento y control de la calidad
  • Medición de reacciones cinéticas multicubeta
Características:
  • Intervalo de temperatura: de - 10 a 100 °C
  • Mecanismo portacubetas de precisión que sostiene de forma segura hasta 8 celdas de paso óptico de 10 mm estándar
  • Alineación y reconocimiento automáticos
  • Sistema de transporte de células de precisión que ofrece un funcionamiento silencioso y un posicionamiento preciso
  • Conexiones sencillas para el control de la temperatura de los líquidos en circulación
  • Bandeja de recogida y drenaje que recoge las fugas de las muestras
  • Completo control del software con Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software en Evolution 200 y Thermo Scientific™ VISIONpro™ Software en Evolution 300
Configuraciones:
  • Uso en la posición de las muestras de Evolution 200/300 (solamente)
Opciones:
  • Paquete del recirculador para el control de la temperatura
  • Sondas de temperatura adecuadas para el control de la temperatura
NOTA: No se recomiendan las aplicaciones de microceldas y semimicroceldas con este accesorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatibilidad Not compatible with:,
Smart accessory base temperature probe connector. Choose PN 10011401 for direct connection to a Smart accessory base., VISION software
Diámetro (imperial) 0.040 in.
Tipo Sonda de temperatura
Para utilizar con (equipo) Cono para sonda de temperatura
Immersion Depth 2 mm
Incluye Single temperature probe equipped with stoppers for cuvettes with either a round opening for a stopper or a standard square opening for a lid
Longitud (imperial) 1.5 in.
Material Stainless steel
Tipo de termopar Type T