Learn More
Safety First Aid Kit de lavado de ojos Evolution Plus con espejo y 2 frascos de 500 ml para el lavado de ojos
Código de producto. 31759388
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31759388 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 31759388 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor E459M
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
El Kit de Enjuague de Ojos Evolution Plus con Espejo es un kit completo de cuidado ocular de emergencia que contiene 2 botellas de lavado de ojos estériles de 500 mL y 2 apósitos estériles.
  • El kit se suministra en una caja resistente, con bisagras, que incluye estabilizadores de botella para mantener el contenido firmemente en su sitio.
  • Incluye un soporte de pared de liberación rápida y una etiqueta de identificación del kit para proporcionar un mejor almacenamiento y una identificación más sencilla.
  • Una vez en el soporte, el kit puede abrirse y trabajar, proporcionando un banco de trabajo autoportante.
  • El Kit de Limpiador de Ojos Evolution Plus garantiza que dispongas de instalaciones adecuadas para limpiador de ojos en tu lugar de trabajo y está disponible para su compra, con o sin espejo.
  • El lavado de ojos Evolution Plus con espejo contiene:
    • 2 frascos de gel HypaClens para los ojos, 500 mL
    • 2x Apósitos Estériles HypaCover para los ojos
Especificaciones
Color Transparente
Caudal 20 gpm (ducha), 8,0 gpm (limpiador de ojos y cara)
Material Plástico
Mounting Pared
Tipo de producto Equipo de duchas y lavaojos portátiles