Learn More
Safety First Aid Kit de lavador de ojos Evolution Plus de 2 x 500 mL con 8 cápsulas de lavado de ojos con espejo
Descripción
- Riego ocular de emergencia para cualquier entorno laboral.
- El kit Evolution Plus de 2 x 500 mL para limpiador de ojos con 8 cápsulas de lavado de ojos viene en una funda Evolution con bisagra resistente y potable para proteger los suministros de primeros auxilios del polvo y la humedad, que también incluye estabilizadores para botellas que mantienen el contenido firmemente en su sitio.
- El kit incluye un soporte de pared de liberación rápida que garantiza que tu botiquín sea fácilmente localizable e incluye un cartel de Emergencia de Lavado de Ojos para avisarte si el estuche está en uso o desaparecido.
- Una vez en el soporte, el kit puede abrirse y trabajar, proporcionando un banco de trabajo autoportante.
- Dimensiones: 30 x 25 x 12 cm
- El kit de gel de ojos Evolution Plus de 2 x 500 mL con 8 cápsulas de lavado de ojos con espejo contiene:
- 2 frascos de gel HypaClens para los ojos, 500 mL
- 8 cápsulas HypaClens para limpiador de ojos, 20 mL
- 2x Apósitos Estériles HypaCover para los ojos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Caudal | 20 gpm (ducha), 8,0 gpm (limpiador de ojos y cara) |
| Material | Plástico |
| Mounting | Pared |
| Tipo de producto | Equipo de duchas y lavaojos portátiles |