Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios termostáticos Evolution™ Peltier
Código de producto. 18851864 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300
Peltier rotatorio de 6 celdas
Tipo:
Sistema Peltier de 8 celdas
Sistema Peltier de una sola celda
Soporte de muestras multicelda
Incluye:
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato
Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
Portaceldas Peltier, depósito de agua
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Incluye Tamaño de la unidad
18851864 Peltier rotatorio de 6 celdas Soporte de muestras multicelda Portaceldas Peltier, depósito de agua -
15373519 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Sistema Peltier de una sola celda
El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del portaceldas individual Peltier con termostato
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
cada uno
15173416 Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 Sistema Peltier de 8 celdas El kit consta de:
Unidad de control y refrigeración PCCU1 Peltier
Inserto del compartimento de muestra del soporte para 8 celdas Peltier con termostato
Base del soporte lineal para 8 celdas células Smart
Todos los tubos, cables y conectores necesarios
cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18851864 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840406600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Consiga un rendimiento superior del control de la temperatura y la agitación de las muestras para muchos métodos de análisis UV-Visible.
El control de la temperatura y la agitación de muestras son factores determinantes en muchos métodos analíticos UV-Visibles. Los accesorios termostáticos Peltier superan a las unidades calentador/enfriador tradicionales y ofrecen un rendimiento superior con un diseño compacto integrado, una configuración sencilla y un control de la temperatura preciso. Accesorios Thermo Scientific™ Peltier para espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ serie 200 y 300 UV-Vis proporcionan termostatización y ajuste de la rampa con un preciso control de la temperatura a entre 0 y 110 °C.
Precise Thermostatting
Peltier Accessories for the Evolution UV-Visible Spectrophotometers utilize re-circulating water as an effective heat sink to allow the Peltier element to heat or cool the block over a wide temperature range. The single-cell holder can reach as low as 0 °C and as high at 110 °C. Thermo Scientific offers 3 Peltier options to cover many possible applications, including a multi-cell unit. Stirring control for the single cell holders is provided when you place a micro-stir bar inside the cuvette. Unlike thermostatting with a traditional re-circulating water bath where a large volume of liquid must be heated or cooled, heating or cooling the cell holder with the Peltier effect means more rapid and more precise temperature control. Choose between water or chemical coolant to best fit your needs.
Temperature Ramping
Thermo Scientific INSIGHT Pro Software allows you to control and monitor the block temperature of the Peltier unit and allows you to implement programmed temperature ramping with multiple ramp and hold cycles and variable temperature kinetics.  Add a temperature probe hub and probes, and you can monitor the exact temperature in each cell as you perform heating and cooling cycles. The Insight Pro software also includes pre-set methods that can be used to study DNA denaturation and renaturation or other complex temperature programmed experiments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de muestras multicelda
Para utilizar con (equipo) Peltier rotatorio de 6 celdas
Incluye Portaceldas Peltier, depósito de agua