Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetro UV-Vis Evolution™ One Plus PROMO
Código de producto. 17417453 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de detector:
Dos fotodiodos de silicio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de detector unitSize
17417453 Dos fotodiodos de silicio cada uno
1 options
Código de producto. 17417453
Marca: Thermo Scientific™ 840341400PROMO
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los espectrofotómetros Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinan un hardware fiable y versátil con el software Thermo Scientific™ Insight™ Pro fácil de usar y de aprender.Juntos, satisfarán las diversas necesidades que su organización requiere de una herramienta analítica.
Esta gama de instrumentos ofrece innovaciones reales que mejoran la facilidad de uso y el rendimiento sin aumentar la complejidad para todos los análisis ordinarios y de investigación.Con la combinación de un software sencillo, instrumental de última generación y una amplia variedad de accesorios, los espectrofotómetros Evolution One y One Plus UV-Vis y son capaces de realizar experimentos como usted quiere para obtener los resultados que necesita.
Ingeniería optimizada que ofrece el rendimiento definitivo:
  • Geometría de doble haz con opciones de ancho de banda espectral fija de 1 nm o variable
  • La tecnología de geometría de haz adecuada a la aplicación (AFBG) hace posible el mejor rendimiento desde microcubetas, muestras sólidas y sondas de fibra óptica (solo Evolution One Plus)
  • Las lámparas flash de xenón no precisan tiempo de calentamiento para realizar mediciones al instante
  • Satisfaga las necesidades de muestreo y medición de productos químicos, ciencias de los materiales o biológicos con una amplia gama de accesorios
Software Insight Pro: fácil de aprender y fácil de usar
  • Reduzca el tiempo de formación:La interfaz de usuario optimizada con software de confirmación define un flujo de trabajo paso a paso claro y es fácil de enseñar y aprender
  • Evite costosos errores de muestreo y medición:Cree flujos de trabajo dedicados para ensayos complejos y transforme los flujos de trabajo de varios pasos en un método simplificado y fácil de seguir adecuado para cualquier nivel de usuario con entorno de usuario personalizado (CUE)
  • Siempre actualizado:tanto si se trata de entradas de usuario o de requisitos de aplicación, así como de nuevas normativas, el software Insight Pro mejora continuamente con actualizaciones rápidas para ofrecer mayores capacidades y eficiencia para las necesidades de su laboratorio
Accesorios para todas las necesidades de muestreo:
  • Amplia selección de accesorios con diversas opciones de control de temperatura, cambiadores de muestras, aspiradores y dispositivos de muestreo sólido para completar su análisis
  • Opción de portaceldas para una celda Peltier o sistema Peltier avanzado de ocho celdas para control de temperatura y monitorización de muestras de 0 C a 100 °C
  • La fácil integración del software le ofrece control total de las mediciones
Entornos de control de calidad/normativa:
para utilizar los espectrofotómetros EvolutionOne/One Plus UV-Vis en un entorno regulado o de control de calidad, ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de conformidad para reducir el tiempo de implementación y asegurar el rendimiento del sistema.
Los paquetes de validación y seguridad Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro UV-Vis Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Kit de filtros de calificación para UV-Vis
Los paquetes farmacéuticos de patrones de la USP/EP Evolution One/One Plus incluyen:
  • Espectrómetro Evolution One o One Plus
  • INSIGHT Pro con software de seguridad
  • Validador para Insight Pro US Ltr o la versión de papel INTL A4
  • Conjunto de patrones UV USP y EP
  • Conjunto de patrones visibles USP y EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Planicidad de línea de base ± 0,001 A, de 200 a 800 nm, 1,0 nm de SBW, fluido
Intervalo de datos 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm
Descripción Espectrofotómetro UV-Vis Evolution One Plus
Tipo de detector Dos fotodiodos de silicio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 in)
Fuente de luz Lámpara flash de xenón (> 5 años típico; 3 años garantizados)
Ancho de banda espectral Variable:1 nm; 2 nm; Microcelda AFBG optimizada; fibra óptica AFBG optimizada; materiales AFBG optimizados
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Desviación < 0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm de SBW, calentamiento de 1 h
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V; de 50 a 60 Hz, seleccionado automáticamente, 150 W máx.
Ruido 0A:≤ 0,00015 A; 1A:≤ 0,00025 A; 2A:≤ 0,00050 A; 260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Diseño óptico Doble haz con posiciones para muestras y cubeta de referencia; monocromador Czerny-Turner; geometría de haz adecuada a la aplicación; monocromador Czerny-Turner
Pruebas de conformidad con la farmacopea Photometric Accuracy (60 mg/L K2Cr2O7): ±0.010 A; Stray Light: ≤1%T at 198 nm: KCI; ≤0.05%AT at 220 nm: Nal, Kl; Wavelength Accuracy: ±.5 nm 541.9, 546.1 nm Hg emission lines, ±0.8 nm full range; Wavelength Repeatability: ≤0.05 nm, repetitive scanning of 546.1 nm Hg emission line
Photometric Accuracy Instrument 1A:± 0,004 A; 2A:± 0,008 A; medido a 440 nm con filtros de densidad neutra trazables a NIST
Pantalla fotométrica -0,3 - 4,0 A
Intervalo fotométrico >3,5 A
Repetibilidad fotométrica 1A: ± 0,0002 A
Modos de explorar ordenadas Absorbancia, % transmitancia, % reflectancia, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Factor Abs*, Intensidad
Velocidad de barrido De < 1 a 6000 nm/min, variable
Vataje 150 W máx.
Exactitud de la longitud de onda ± 0,5 nm (líneas de mercurio de 541,9, 546,1 nm); ± 0,8 nm (intervalo completo de 190 a 1100 nm)
Repetibilidad de longitud de onda ≤0,05 nm (línea de mercurio 546,1 nm, SD de 10 mediciones)
Peso (imperial) 32 lb
Peso (métrico) 14,5 kg