Learn More
Safety First Aid Minibús y botiquín de primeros auxilios para autobuses Evolution, conforme a la norma BS8599-2
Código de producto. 31759448
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31759448 Estéril cada uno
1 options
Código de producto. 31759448 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor K3500LG
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Diseñado para proporcionar un contenido adecuado de primeros auxilios para vehículos grandes de 1 a 16 pasajeros, como minibuses, autobuses y autocares.
  • Cumple con los requisitos de la norma británica BS8599-2 para vehículos motorizados.
  • Ideal para minibuses y autobuses pequeños.
  • Los autobuses y autocares que transportan a más de 17 pasajeros requieren 2 kits grandes para vehículos.
  • Se debe realizar una evaluación de riesgos para identificar si se necesitan suministros adicionales de primeros auxilios.
  • Dimensiones: 30 cm x 25 cm x 12 cm
  • El Minibús y Kit de Primeros Auxilios de Autobús BS8599-2 en la caja Evolution contiene:
    • 1 x Folleto de Orientación de Primeros Auxilios
    • 2 x Apósitos HypaCover Trauma, Medium
    • 1 x Apósito HypaCover Trauma, grande
    • 2 x Apósitos HypaCover Estériles, 12 x 12 cm
    • 2 x Vendajes triangulares HypaBand
    • 2 x Apósitos Adhesivos HypaCover, 10 x 8 cm
    • 20 x yesos HypaPlast Washproof
    • 5 guantes de nitrilo HypaTouch
    • 2 x Pantallas Faciales HypaGuard
    • 3 mantas de papel aluminio HypaGuard
    • 20 toallitas HypaClean estériles
    • 4 apósitos HypaSoothe Burns, 10 x 10 cm
    • 1 x Cortadores de ropa
Especificaciones
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Material Plástico
Esterilidad Estéril