Learn More
Safety First Aid Kit de quemaduras Evolution HypaSoothe, grande
Código de producto. 31759410
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
31759410 Estéril cada uno
1 options
Código de producto. 31759410 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor K575
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El kit es un botiquín especializado de primeros auxilios diseñado específicamente para el tratamiento de quemaduras leves. Contiene apósitos y geles de acción rápida para detener el proceso de quemaduras y aliviar las lesiones.
  • Todos los kits incluyen apósitos HypaSoothe para quemaduras, que son apósitos impregnados con gel estéril.
  • Los apósitos para quemaduras remojados en gel ayudan a prevenir la contaminación.
  • Para usar en quemaduras de primer y segundo grado.
  • Enfría la quemadura y alivia el dolor, no es necesario preenfriar (según la norma BS 8599).
  • El kit de quemaduras Evolution HypaSoothe, grande, contiene:
    • 1x Folleto de Guía de Primeros Auxilios
    • 2 apósitos HypaSoothe para quemaduras, 10 x 10 cm
    • 2 apósitos HypaSoothe para quemaduras, 20 x 20 cm
    • 9x Saquetas de gel para quemaduras HypaSoothe, 6 g
    • 12x Imperdibles HypaBand
    • Vendajes conformes 4x HypaBand
    • 1x Cortadores de ropa Snips, 15 cm
    • 4 guantes desechables HypaTouch (par)
Especificaciones
Tipo de producto Botiquín de primeros auxilios
Material Plástico
Esterilidad Estéril