Learn More
Univet™ Paquete de miras y armazones desechables Evolution
Descripción
- Contiene 10 kits para un total de 50 miras y 10 marcos.
- Cada kit consta de 5 miras desechables intercambiables y 1 marco de color.
- Plegables
- Lentes antivaho y desechables
- Visera intercambiable
- Peso ultraligero
- 5 marcos coloridos
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Óvalo |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Ninguno |
| Tipo de producto | Protector ocular |
| N.° por paquete | 10 kits/paquete. |
| Material | Poliéster |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Poliéster |
| Material del bastidor | Plástico |
| Protección UV | Ninguno |
| Mostrar más |