Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para el sistema de dispensación eVol™ XR
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Confíe en la excepcional versatilidad y funcionalidad de las jeringas Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE. Estas jeringas se usan con el sistema de dispensación portátil exclusivo eVol XR y están disponibles en tamaños de 5 a 1000 μL. El acoplamiento XCHANGE™ integrado permite cambiar las jeringas de forma rápida y fácil. La adición de MEPS a la jeringa XCHANGE permite automatizar la preparación de muestras por SPE en un sistema portátil. El sistema de dispensación eVol XR permite realizar de forma exacta y reproducible una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos.
El sistema eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
- Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
- Preparación de patrones de calibración
- Adición de patrones internos
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
- Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
- Cumple con los protocolos GLP y GMP.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Jeringa Evol, 100 µl |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de dispensación electrónico |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.