Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para el sistema de dispensación eVol™ XR
Código de producto. 10558995 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
50 μl
100 μl
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10558995 5 μl cada uno
10488944 50 μl cada uno
10302725 500 μl cada uno
15230369 100 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10558995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66002021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Confíe en estas versátiles y funcionales jeringas en tamaños de 5 a 1000 μL para el sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol™.
Confíe en la excepcional versatilidad y funcionalidad de las jeringas Thermo Scientific™ eVol™ XCHANGE. Estas jeringas se usan con el sistema de dispensación portátil exclusivo eVol XR y están disponibles en tamaños de 5 a 1000 μL. El acoplamiento XCHANGE™ integrado permite cambiar las jeringas de forma rápida y fácil. La adición de MEPS a la jeringa XCHANGE permite automatizar la preparación de muestras por SPE en un sistema portátil. El sistema de dispensación eVol XR permite realizar de forma exacta y reproducible una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos.
El sistema de dispensación eVol XR es un dispensador digital portátil único que permite realizar una amplia variedad de procedimientos de manipulación de líquidos de forma exacta y reproducible. El dispositivo fácil de utilizar acopla una jeringa analítica a un controlador electrónico programable, lo que permite una dispensación de alta reproducibilidad para todos los usuarios.
El sistema eVol es ideal para laboratorios que necesiten dispensar repetidamente líquidos no acuosos, al ofrecer una mayor precisión y reproducibilidad para aplicaciones tales como:
  • Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos
  • Preparación de patrones de calibración
  • Adición de patrones internos
El sistema unifica dos dispositivos de precisión: una unidad electrónica controlada digitalmente y una jeringa analítica activada Thermo Scientific™ XCHANGE™.
Rendimiento repetible para una mayor confianza en los resultados
  • El usuario lo puede calibrar fácilmente para garantizar la validez de los resultados.
  • Interfaz intuitiva y fácil de usar con rueda táctil y pantalla a todo color.
  • Cumple con los protocolos GLP y GMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Jeringa eVol, 5 µl
Tipo de producto Dispensing System Syringe
Volumen (métrico) 5 μl
Línea de productos HyperSep
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación electrónico