Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dispensador eVol
El sistema dispensador Thermo Scientific eVol ofrece una dosificación precisa y exacta, independiente del operador, que permite una asignación más eficaz de funciones al personal de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 66002-029
Descripción
El sistema dispensador Thermo Scientific eVol ofrece una dosificación precisa y exacta, independiente del operador, que permite una asignación más eficaz de funciones al personal de laboratorio.
- El usuario lo puede calibrar fácilmente para asegurar la validez de los resultados
- Interfaz intuitiva con rueda táctil y pantalla a todo color
- Cumple con los protocolos GLP y GMP
- Aumenta la confianza en los resultados de los informes
- La conexión XCHANGE integrada facilita el cambio rápido de jeringas
- Las jeringas XCHANGE poseen una versatilidad y una funcionalidad excepcionales
- La incorporación de MEPS a la jeringa XCHANGE permite automatizar la preparación de muestras por SPE en un sistema manual
Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos