Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dispensador eVol
Solicite estos émbolos para su uso con la jeringa del tamaño correspondiente en el sistema de dispensación Thermo Scientific™ eVol-™.
Marca:  Thermo Scientific™ 66002-028
Código de producto. 13466806
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El sistema dispensador Thermo Scientific eVol ofrece una dosificación precisa y exacta, independiente del operador, que permite una asignación más eficaz de funciones al personal de laboratorio.
  • El usuario lo puede calibrar fácilmente para asegurar la validez de los resultados
  • Interfaz intuitiva con rueda táctil y pantalla a todo color
  • Cumple con los protocolos GLP y GMP
  • Aumenta la confianza en los resultados de los informes
Unifica dos dispositivos de precisión: un motor electrónico con control digital y una jeringa analítica XCHANGE™
  • La conexión XCHANGE integrada facilita el cambio rápido de jeringas
  • Las jeringas XCHANGE poseen una versatilidad y una funcionalidad excepcionales
  • La incorporación de MEPS a la jeringa XCHANGE permite automatizar la preparación de muestras por SPE en un sistema manual
Dosificación rutinaria de disolventes volátiles y productos químicos peligrosos, corrosivos o viscosos