Learn More
Evofosfamide, MedChemExpress
Código de producto. 16470387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470387 50 mg 50 miligramos
16436747 5 mg 5 miligramos
16424038 10 mg 10 miligramos
16405026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10535
MedChemExpress Evofosfamide (TH-302) is a hypoxia-activated prodrug with IC50 of 10 μM and 1000 μM in hypoxia (N2) and normoxia (21% O2), respectively.
Evofosfamide (TH-302) is a hypoxia-activated prodrug with IC50 of 10 μM and 1000 μM in hypoxia (N2) and normoxia (21% O2), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evofosfamide
CAS 918633-87-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H16Br2N5O4P
Cantidad 50 mg
Sinónimo TH-302
Información de solubilidad DMSO : 94 mg/mL (209.34 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=P(NCCBr)(OCC1=CN=C(N1C)[N+]([O-])=O)NCCBr
Peso molecular (g/mol) 449.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.04
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death