Learn More
Thermo Scientific Chemicals Evodiamina, 98 %
Código de producto. 15565276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15565276 5 g 5 g
15555276 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15565276 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 457890050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 518-17-2 | C19H17N3O | 303.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 518-17-2
Fórmula molecular C19H17N3O
Peso molecular (g/mol) 303.37
Número MDL MFCD06407824
Clave InChI TXDUTHBFYKGSAH-SFHVURJKSA-N
Sinónimo evodiamine, +-evodiamine, unii-c01825bvnl, evodiamine, evodia rutaecarpa, d-evodiamine, evodiamine, +, s-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, pubchem18244, indolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, 13bs, 13bs-14-methyl-8,13,13b,14-tetrahydroindolo 2',3':3,4 pyrido 2,1-b quinazolin-5 7h-one
PubChem CID 442088
ChEBI CHEBI:4948
Nombre IUPAC (1S)-21-metil-3,13,21-triazapentaciclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-2(10),4,6,8,15,17,19-heptaen-14-ona
SMILES CN1[C@H]2N(CCC3=C2NC2=CC=CC=C32)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material Evodiamine
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.36
Porcentaje de pureza 98%