Learn More
MedChemExpress Evodiamine
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Peso molecular | 303.36 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 518-17-2 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 99.59% |
| Solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine |
| Cantidad | 200 mg |