Learn More
MedChemExpress Evodiamine
Código de producto. 16444757
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444757 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16444757 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0114
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Evodiamine is an alkaloid isolated from the fruit of Evodia rutaecarpa Bentham with diverse biological activities including anti-inflammatory, anti-obesity, and antitumor.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 303.36 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 518-17-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.59%
Solubilidad DMSO : 10 mg/mL (32.96 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo (+)-Evodiamine∣ d-Evodiamine