Learn More
Thermo Scientific™ Evodiamine
70.30€ - 124.00€
Especificaciones
| Descripción | Off-white to pale yellow |
|---|---|
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Para utilizar con (aplicación) | A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells |
| CAS | 518-17-2 |
| Fórmula molecular | C19H17N3O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.40 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15465069
|
Thermo Scientific™
J62771.MD |
250 mg |
124.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455069
|
Thermo Scientific™
J62771.MC |
100 mg |
70.30€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
| Off-white to pale yellow | |
| Solid | |
| 518-17-2 | |
| 303.40 |
| -30°C to -10°C | |
| A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells | |
| C19H17N3O |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at -20°C