Learn More
Everolimus, Thermo Scientific™
A rapamycin analog
223.65€ - 412.00€
| CAS | 159351-69-6 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C53H83NO14 |
| Peso molecular (g/mol) | 958.24 |
| Número MDL | MFCD07785165 |
| Clave InChI | HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N |
| PubChem CID | 129317877 |
| SMILES | CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15482959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MA |
10mg |
248.00€ 223.65€ / 10 miligramos Ahorro 24.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15492959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MB |
25mg |
412.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
| 159351-69-6 | |
| 958.24 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| C53H83NO14 | |
| MFCD07785165 | |
| 129317877 |
Especificaciones
| Everolimus | |
| C53H83NO14 | |
| 14,3907 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| 958.24 | |
| 958.22 |
| 159351-69-6 | |
| MFCD07785165 | |
| Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform; Slightly soluble in water. | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC | |
| 129317877 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H372
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C