Learn More
Everolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16494786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494786 100 mg 100 miligramos
16463718 10 mg 10 miligramos
16426457 5 mg 5 miligramos
16410107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10218
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Everolimus
Forma física Powder
CAS 159351-69-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H83NO14
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo RAD001 SDZ-RAD
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (56.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OCCO)CC4)OC)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 958.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.22
Porcentaje de pureza 98.0%