Learn More
Everolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16463718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463718 10 mg 10 miligramos
16426457 5 mg 5 miligramos
16410107 50 mg 50 miligramos
16494786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10218
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Everolimus (RAD001) is a Rapamycin (HY-10219) derivative and a potent, selective and orally active mTOR1 inhibitor. Everolimus binds to FKBP-12 to generate an immunosuppressive complex. Everolimus inhibits tumor cells proliferation and induces cell apoptosis and autophagy. Everolimus has potent immunosuppressive and anticancer activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Everolimus
Forma física Powder
CAS 159351-69-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H83NO14
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo RAD001 SDZ-RAD
Información de solubilidad DMSO : ≥ 54 mg/mL (56.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](OCCO)CC4)OC)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 958.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.22
Porcentaje de pureza 98.0%