Learn More
Everolimus-d4 (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Everolimus-D4 |
| CAS | 1338452-54-2 |
| Fórmula molecular | C53 2H4 H79 N O14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Everolimus-(2-hydroxyethyl-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1/i24D2,25D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O[C@@H]1CC[C@@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)C[C@H]1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 962.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 961.6065 |