Learn More
R&D Systems™ Everolimus
Código de producto. 18731598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18731598 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18731598 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6188/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.90€
    242.55€ / 10 miligramos
    Ahorro 34.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. mTOR inhibitor;immunosuppressant
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 159351-69-6
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo mTOR
Fórmula molecular C53H83NO14
Formula Weight (peso de la fórmula) 958.22g/mol
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación