Learn More
Evercool 190, TRC
Código de producto. 30428893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30428893 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30428893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE945433500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evercool 190
CAS 926913-58-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H28 N2 O
Cantidad 500 mg
Sinónimo (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]cyclohexanecarboxamide, Evercool G 190, FEMA 4549
Fórmula InChI InChI=1S/C18H28N2O/c1-13(2)16-8-7-14(3)12-17(16)18(21)20-11-9-15-6-4-5-10-19-15/h4-6,10,13-14,16-17H,7-9,11-12H2,1-3H3,(H,20,21)/t14-,16+,17-/m1/s1
SMILES C(NCCC1=CC=CC=N1)(=O)[C@H]2[C@H]([C@@H](C)C)CC[C@@H](C)C2
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-il-N-(2-piridin-2-iletil)ciclohexano-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 288.428
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.22
Porcentaje de pureza >95