Learn More
MedChemExpress Evatanepag
Código de producto. 16498787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498787 5 mg 5 miligramos
16466198 10 mg 10 miligramos
16461449 1 mg 1 miligramo
16436566 100 mg 100 miligramos
16402337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498787 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY14839
MedChemExpress Evatanepag (CP-533536) is an EP2 receptor selective prostaglandin E2 (PGE2) agonist that induces local bone formation with EC50 of 0.3 nM.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 5 mg
CAS 223488-57-1
Peso molecular 468.57 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (68.29 mM)
Sinónimo CP-533536 free acid