Learn More
Liebisch™ Evaporador con bloque de calentamiento fijo
Código de producto. 10118191
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente hasta 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
10118191 Ambiente hasta 200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10118191 Proveedor Liebisch™ N.º de proveedor 67186101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Termostato de bloque metálico combinado con un depósito de válvulas multiplex patentadas para operaciones de evaporación superiores. El evaporador Liebisch™ con bloque de calentamiento fijo puede evaporar varias muestras bajo aireación dirigida.
  • Termostato de bloque metálico/válvula multiplex de altura ajustable
  • Agujas Luer de acero inoxidable intercambiables con conexiones de enchufe.
  • el depósito de válvulas se puede girar hacia los lados para facilitar la carga de muestr
Especificaciones
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 200 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 455 x 230 x 130 mm