Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Código de producto. 12794953 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12794953 250 mL cada uno
12774953 50 mL cada uno
12784953 100 mL cada uno
12788220 5000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12794953 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 008738
Utilice estos matraces de evaporación con cualquier evaporador giratorio. BUCHI Los matraces evaporadores ofrecen una alta resistencia química contra ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para la destilación de disolventes.
  • Matraces de alto rendimiento para evaporadores rotatorios
  • Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3,3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
  • Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
  • Las piezas de vidrio se liberan de la tensión a 560 °C
  • Disponible en volúmenes de 50 ml a 3000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Matraz de evaporación
Volumen (métrico) 250 mL