Descripción
- Matraces de alto rendimiento para evaporadores rotatorios
- Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3.3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Las piezas de vidrio se liberan de la tensión a 560 °C.
- Disponible en volúmenes desde 50 mL hasta 3000 mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Material (recubrimiento) | P+G |
| Volumen (métrico) | 5000 mL |