Includes
Matraz, pera, alto, rendimiento, vidrio
Requires
SJ 29,2/32; Volumen: 50 ml
- Matraces de alto rendimiento para evaporadores rotatorios
- Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3,3
- Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
- Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
- Monitorización constante del grosor de la pared de vidrio
- Se ha prestado un alto grado de atención a la esfericidad de las piezas de vidrio giratorias
- Las piezas de vidrio se liberan de la tensión a 560 °C
- Disponible en volúmenes de 50 ml a 3000 ml
Información de órdenes
BUCHI Matraces de evaporación para evaporadores rotatorios, capacidad: 50 ml, material: sin recubrimiento, vidrio estándar, conicidad: 29,2/32, para usar con: Evaporador rotatorio, forma: Pera, junta cónica estándar, centro numérico: 29,2/32, temperatura de funcionamiento: 60 °C, volumen: 50 ml
Certifications
Matraz, pera, alto, rendimiento, vidrio
Compliance
BUCHI Evaporating Flasks for Rotary Evaporators, Capacity: 50mL, Material: Uncoated, Standard Glass, Taper: 29.2/32, For Use With: Rotary evaporator, Shape: Pear, Standard Taper Joint Number Center: 29.2/32, Temperature Operating: 60 deg.C, Volume: 50mL
Garantía
BUCHI - Matraces de evaporación para evaporadores rotatorios - Matraces en forma de pera de alto rendimiento para la destilación de disolventes
BUCHI - Matraces de evaporación para evaporadores rotatorios - Matraces en forma de pera de alto rendimiento para la destilación de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Volumen (métrico) | 50 mL |