Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de evaporación con junta cónica esmerilada, con revestimiento PUR
Código de producto. p-7222615
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11903391 100 mL cada uno
15695585 250 mL cada uno
11943391 2 L cada uno
11953391 3 L cada uno
11993381 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11903391 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03044037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con cuello central y junta cónica
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • En forma de pera
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Volumen (métrico) 100 mL
Diámetro (métrico) 60 mm