Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de evaporación con junta cónica esmerilada, con revestimiento PUR
Código de producto. 11993381
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
2 L
3 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11993381 50 mL cada uno
11903391 100 mL cada uno
15695585 250 mL cada uno
11943391 2 L cada uno
11953391 3 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11993381 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03044028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00€
    63.19€ / paquete de 1
    Ahorro 30.81€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con cuello central y junta cónica
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • En forma de pera
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Volumen (métrico) 50 mL
Diámetro (métrico) 56 mm