Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Matraces de evaporación con unión cónica esmerilada
Código de producto. p-7161777
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11923391 500 mL cada uno
11933391 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11923391 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 03044058
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz de evaporación de vidrio DURAN™ con revestimiento PUR muy transparente
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con cuello central y junta cónica
  • Con revestimiento PUR muy transparente
  • Esterilizable en autoclave
  • En forma de pera
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Material (recubrimiento) PUR
Cantidad 1
Forma Pera
Volumen (métrico) 500 mL
Diámetro (métrico) 101 mm