Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de evaporación con unión cónica esmerilada
Código de producto. 11953381
Cambiar vista
Click to view available options
Lateral de la junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lateral de la junta cónica estándar Tamaño de la unidad
11953381 NS 14/23 paquete de 10
11886104 NS 29/32 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11953381 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 03041410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    141.58€ / paquete de 10
    Ahorro 59.42€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Especialmente para evaporadores giratorios
  • Con cuello central y junta cónica
  • En forma de pera
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Lateral de la junta cónica estándar NS 14/23
Volumen (métrico) 5 mL