Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraz de evaporación con junta cónica esmerilada
Código de producto. 15584076
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 1000 ml
Código de producto.
15584076 Capacidad: 1000 ml
1 options
Código de producto. 15584076 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03042970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especialmente para su uso en rotavapores. Los matraces de evaporación Lenz Laborglasinstrumente™ con juntas cónicas esmeriladas se pueden utilizar para crear soluciones o para contener, recopilar o medir productos químicos y se han fabricado con vidrio duradero DURAN™.
  • Con cuello central y junta cónica
  • Forma de pera con etiqueta de inscripción
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Para utilizar con (equipo) Evaporadores rotatorios
Estilo de cuello Centro
Diámetro exterior (métrico) 126 mm