Learn More
Heidolph™ Matraz de evaporación
Código de producto. 10545872 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10545872 2000 mL cada uno
10251292 50 mL cada uno
10629922 3000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10545872 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5147500000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con rotavapores
Los matraces de evaporación se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio
Tipo Matraz de evaporación
Para utilizar con (equipo) Rotavapores
Volumen (métrico) 2000 mL