Learn More
Heidolph™ Matraz de evaporación
Código de producto. 10447821 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10447821 100 mL cada uno
10728992 1000 mL cada uno
10186781 250 mL 1 PCS
10457821 500 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10447821 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5147100000
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con rotavapores
Los matraces de evaporación se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz de evaporación
Volumen (métrico) 100 mL
Tensión 115/230 VCA