Learn More
Cole Parmer™ Plato de evaporación, porcelana, forma redonda
Código de producto. 15636578 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
525 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15636578 525 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15636578 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 1781617
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Perfecto para muestras con alto contenido en líquidos.
  • Los platos de evaporación de forma redonda tienen labios y boquilla.
  • Con interior vitrificado y exterior parcialmente vitrificado
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Capacidad (imperial) 17,75 oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 525 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Incluye Tapa y boquilla
Altura (métrico) 5,1 cm
Altura (imperial) 2 pulg
Diámetro (imperial) 6 pulg
Diámetro (métrico) 16,2 cm