Descripción
Los cilindros de evaporación se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
Para una capacidad de llenado de 500 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Cilindro de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
| Forma | Cilindro |
| Volumen (métrico) | 1500 mL |