Learn More
Azul Evans (grado técnico), TRC
Código de producto. 30385463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385463 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9452031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evans blue (Technical Grade)
CAS 314-13-6
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Cantidad 1 g
Sinónimo Evans Blue tetrasodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Nombre IUPAC tetrasodio;4-amino-6-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-5,7-disulfonatonaftaleno-2-il)diazenil]-3-metilfenil]-2-metilfenil]diazenil]-5-hidroxinaftaleno-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 960.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.9824