Learn More
Azul de Evans, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446912 100 g -
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11436912 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11446912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215110880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 314-13-6
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00004021
Clave InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinónimo Direct blue 53
PubChem CID 24832074
Nombre IUPAC tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evans blue
Nombre de nota Contenido de tinte: ∽85%
Color Negro
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.82
Porcentaje de pureza 95%
Grado Not Available