Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de Evans
Código de producto. 10206640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10206640 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10656402 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206640 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 195550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    31.65€ / 5 g
    Ahorro 5.75€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 314-13-6 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314-13-6
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00004021
Clave InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinónimo C.I. 23860, Direct Blue 53
PubChem CID 24832074
Nombre IUPAC tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Evans Blue
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.78
compliance-icons
Product Identifier
  • Evans Blue
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Hazard Statement
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.