Learn More
MedChemExpress Azul de Evans
Código de producto. 16488606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
16488606 100 mg
1 options
Código de producto. 16488606 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Evans Blue is a potent inhibitor of L-glutamate uptake via the membrane bound excitatory amino acid transporter (EAAT).
Especificaciones
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
CAS 314-13-6
Sinónimo Direct Blue 53 ∣ C.I. 23860
Solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (34.69 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 25 mg/mL (26.02 mM)
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 100 mg
Peso molecular 960.81 g/mol
Objetivo HBV