Descripción
La prensa de pastillas Retsch PP 25 es una unidad de sobremesa compacta con un funcionamiento especialmente sencillo y seguro.
- Produce pastillas estables de alta calidad.
- Funcionamiento fácil y seguro
- Varias herramientas de prensado disponibles
- Se puede aspirar.
- Unidad de sobremesa compacta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Herramientas de prensado aspirables |
| Diámetro (métrico) | Sedimentos de 32 mm de diámetro |
| Para utilizar con (equipo) | Prensa de pastillas PP 25, pastillas de 32mm de diámetro |
| Peso (métrico) | 1 kg |