Learn More
RETSCH Herramientas de prensado aspirables
Código de producto. 11944752 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Sedimentos de 32 mm de diámetro
Sedimentos de 40 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11944752 Sedimentos de 40 mm de diámetro cada uno
11954572 Sedimentos de 32 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944752 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.458.0017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Prepare muestras sólidas para el análisis de XRF. Las herramientas de prensado aspirables Retsch™ están diseñadas para su uso con prensas de pastillas Retsch PP 25.
La prensa de pastillas Retsch PP 25 es una unidad de sobremesa compacta con un funcionamiento especialmente sencillo y seguro.
  • Produce pastillas estables de alta calidad.
  • Funcionamiento fácil y seguro
  • Varias herramientas de prensado disponibles
  • Se puede aspirar.
  • Unidad de sobremesa compacta
Especificaciones
Tipo Herramientas de prensado aspirables
Diámetro (métrico) Sedimentos de 40 mm de diámetro
Para utilizar con (equipo) Prensa de pastillas PP 25, pastillas de 40 mm de diámetro
Peso (métrico) 0,01 kg