Learn More
Evacetrapib, MedChemExpress
Código de producto. 16465648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465648 10 mg 10 miligramos
16456166 100 mg 100 miligramos
16451817 50 mg 50 miligramos
16418347 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16465648
Marca: Medchem Express HY13327
MedChemExpress Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evacetrapib
Forma física Solid
CAS 1186486-62-3
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H36F6N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY2484595
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.58 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](CN2CCC[C@H](N(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=NN(C)N=N4)C5=CC(C)=CC(C)=C52)CC1)O
Peso molecular (g/mol) 638.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.65
Porcentaje de pureza 98.0%