Learn More
Consort Fuente de alimentación EV2650 de 600 V/500 mA
Descripción
Las fuentes de alimentación Consort son las fuentes de alimentación de electroforesis más resistentes y duraderas del mercado.
- Varios modos de desplazamiento
- Modo simple: Solo tiene que configurar el voltaje, la corriente, la potencia y la hora y, a continuación, pulsar Ejecutar para iniciar un ciclo de electroforesis rutinario
- Modo de programación del método 9 × 9: Almacena hasta 9 programas, cada uno con 9 pasos, proporcionando una función flexible de múltiples pasos para técnicas especiales
- Modo de rampa de voltaje: Un gradiente de voltaje lineal para cualquier paso si no se obtiene la corriente o la potencia limitante
- Modo temporizador: El temporizador o el funcionamiento controlado en voltios/hora pararán automáticamente el ciclo y sonará una alarma
- Fiable Mantiene la tensión constante en corrientes bajas y funciona en bajas y altas temperaturas
- Facilidad de uso El panel delantero y la pantalla gráfica proporcionan toda la información necesaria durante los ciclos
- Ayuda en pantalla En 4 idiomas para facilitar la configuración de parámetros de la fuente de alimentación y solucionar errores
- Actualizaciones de firmware Permiten realizar actualizaciones a través de la interfaz USB y del sistema de firmware
- Registro continuo Proporciona una descripción general de los ciclos anteriores, incluidos los posibles tiempos de inactividad
- Reloj de tiempo real La fecha y la hora se guardan en un sistema de batería de reserva y en el registro de datos
- Cruce automático Cada modelo tiene presenta capacidades de voltaje, corriente y potencia constantes con cruce automático y muestra qué parámetro se mantiene constante
- Registro de datos Almacena, aproximadamente, 100 horas de funcionamiento (3600 valores), incluidos fecha/hora, voltaje, corriente, potencia y fecha/hora de: inicio, parada, pausa, número de programa, paso, cambios, corte de suministro y reinicio automático
- Transferencia de datos El software de adquisición de datos gratuito para PC permite al usuario para visualizar y examinar los detalles de la secuencia almacenada
- Mando a distancia Puede controlarse mediante un ordenador mediante comandos especiales
- Características de seguridad:
- Recuperación automática tras un fallo de alimentación
- Protección mediante contraseña
- Detección de fuga a tierra: protege de posibles golpes cuando se detecta una vía de fuga
- Protección contra sobrecarga: contra condiciones de sobrecarga, incluido el cortocircuito accidental de la salida
- Subida de tensión suave: la alta tensión no puede aparecer repentinamente en las salidas
- Sin detección de carga: evita errores como una conexión incorrecta o colgante
- Comunicación aislada: Conexión USB ópticamente aislada para evitar la alta tensión en el líneas de comunicación
Especificaciones
Especificaciones
| Actual | 500 mA |
| Temporizador | 0-99 h 59 min |
| Pantalla | Gráfico |
| Rango de humedad | Del 0 al 95 %, sin condensación |
| Incluye | Clavija EU |
| Número de tomas | 4 |
| Dimensiones de la abertura (métrico) | 4 mm |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | 0°C a 40°C |
| Garantía | 36 meses para fallos de fábrica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24 × 20 × 13 (An × Pr × Al) |
| Mostrar más |